Learn More
2-(4-terc-butilfenil)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile |
| CAS | 3288-99-1 |
| Fórmula molecular | C12H15N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, (p-tert-butylphenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, (p-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethanenitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide, NSC 85354, p-tert-Butylbenzyl cyanide, Benzeneacetonitrile, 4-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CC#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-terc-butilfenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 173.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1204 |