Learn More
Ácido 2-(4-terc-butoxicarbonilpiperazin-1-il)piridina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10072124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10072124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00032DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-21-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C20H32BN3O4
Número MDL MFCD06797996
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl,1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
Clave InChI NQBNJXYYAKBREJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-il]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 389.30
PubChem CID 17998916
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.3
Porcentaje de pureza 97%