Learn More
Ácido 2-((4-(terc-butoxicarbonil)-3-fluorofenil)amino)-2-metilpropanoico, TRC
Código de producto. 30335861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30335861 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30335861 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB80984350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2512205-23-9
Fórmula molecular C15 H20 F N O4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-fluoro-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]anilino]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 297.322
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.138