Learn More
Ácido 2-((4-(terc-butoxicarbonil)-3-fluorofenil)amino)-2-metilpropanoico, TRC
Código de producto. 30337502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337502 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30337502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB809843250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2512205-23-9
Fórmula molecular C15 H20 F N O4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F
Nombre IUPAC Ácido 2-[3-fluoro-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]anilino]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 297.322
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.138