Learn More
2-(4-(terc-butoxi)fenil)etanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-(tert-Butoxy)phenyl)ethanol |
| CAS | 123195-72-2 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | p-tert-Butoxyphenethyl Alcohol, 2-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]ethanol, 4-(1,1-Dimethylethoxy)benzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Oc1ccc(CCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenil]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1307 |