Learn More
2-(4-(terc-butoxi)fenil)etanol, TRC
Código de producto. 30329712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30329712 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30329712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69495525MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-(4-(tert-Butoxy)phenyl)ethanol
CAS 123195-72-2
Fórmula molecular C12H18O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo p-tert-Butoxyphenethyl Alcohol, 2-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]ethanol, 4-(1,1-Dimethylethoxy)benzeneethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)14-11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)Oc1ccc(CCO)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenil]etanol
Peso molecular (g/mol) 194.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1307
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.