Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido 2-(4-sulfofenilazo)1,8-dihidroxi-3,6-naftalenodisulfónico, sal trisódica, grado indicador
Código de producto. 10064623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10064623 100 g Frasco de vidrio 100 g
10521401 10 g Frasco de vidrio 10 g
10081780 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10064623 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151571000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23647-14-5 | C16H9N2Na3O11S3 | 570.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23647-14-5
Fórmula molecular C16H9N2Na3O11S3
Peso molecular (g/mol) 570.39
Número MDL MFCD00003952
Clave InChI LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
PubChem CID 73658865
Nombre IUPAC trisidio;5-hidroxi-4-oxo-3-[(4-sulfofenil)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt
Color Marrón-Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8859
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.39
Grado Indicador
Forma física Polvo cristalino