Learn More
Diclorhidrato de 2-[4-[(RS)-(4-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]etanol, Mikromol™
Código de producto. 17972946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972946 100 mg 100 miligramos
17933666 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 2-[4-[(RS)-(4-clorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il]etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
CAS 164726-80-1
Nombres de analitos o componentes 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP), Cetirizine Imp. G (EP), Cetirizine USP Related Compound G, Cetirizine USP RC G, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Dihydrochloride, 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazine-ethanol Dihydrochloride, 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Related Compound G as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity G as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity G as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 403.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1032 g/mol