Learn More
Ácido 2-(4-piridil)tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474427 1 g 1 g
11484427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20457.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21278-86-4 | C9H5N2O2S | 205.21 g/mol
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid, is used as pharmaceutical intermediate and also used in the field of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(4-piridil)tiazol-4-carboxílico, se utiliza como intermediario farmacéutico y también se utiliza en el campo de la síntesis orgánica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21278-86-4
Fórmula molecular C9H5N2O2S
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00171745
Clave InChI COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-(piridin-4-il)-1,3-tiazol-4-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 97%