Learn More
2-(4-Piridil)malondialdehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10536992 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10536992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425340025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Nombre de nota 95%
CAS 51076-46-1
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >320.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7NO2
Número MDL MFCD00216535
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-4-pyridyl malondialdehyde, 2-pyridin-4-yl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl propanedial, propanedial, 4-pyridinyl, 2-4-pyridinyl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl malondialdehyde, zlchem 842, 2-4-pyridyl propanedial, ksc925a8h, 2-4-pyridyl propane-1,3-dial
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Clave InChI RYYVVCNGQOENKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(C=O)C=O
Nombre IUPAC 2-piridin-4-ilpropanodial
Peso molecular (g/mol) 149.15
PubChem CID 2737246
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.