Learn More
Ácido 2-(4-piridil)etanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Pyridyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 53054-76-5 |
| Fórmula molecular | C7H9NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(2-Sulfoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylsulfonic Acid, NSC 87853, gamma-(2-Sulfoethyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO3S/c9-12(10,11)6-3-7-1-4-8-5-2-7/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10,11) |
| SMILES | OS(=O)(=O)CCc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-piridin-4-iletanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0303 |