Learn More
2-(4-piridil)benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498227 25 g 25 g
15488227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51778.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2208-59-5 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2208-59-5
Fórmula molecular C12H9N3
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00453948
Clave InChI UYWWLYCGNNCLKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzoimidazole, 2-benzimidazole, acmc-1ch3h, cambridge id 5231114, 2-4-pyridinyl-benzimidazole
PubChem CID 247634
Nombre IUPAC 2-piridin-4-il-1H-benzimidazol
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Punto de fusión 216°C to 221°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%