Learn More
Hidrato de ácido 2,4-piridinadicarboxílico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376870 5 g Frasco de vidrio 5 g
10720595 1 g Frasco de vidrio 1 g
10540994 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 499-80-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-80-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00149413
Clave InChI MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-2,4
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 243°C to 246°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 153
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate