Learn More
2,4-piridindiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Pyridinediamine |
| CAS | 461-88-1 |
| Fórmula molecular | C5H7N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4-Diaminopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H4,6,7,8) |
| SMILES | Nc1ccnc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | piridina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |