Learn More
2-(4-Piperidiniloxi)acetamida, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419660 250 mg 250 miligramos
11429660 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50928.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912761-65-0
Fórmula molecular C7H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD08061069
Clave InChI RRVXIYAMTFUTCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-piperidinyloxy acetamide, 2-piperidin-4-yloxy acetamide, acmc-20aoos, 2-4-piperidyloxy acetamide, 2-piperidin-4-yl-oxy acetamide, 2-piperidin-4-yl oxy acetamide
PubChem CID 42553403
Nombre IUPAC 2-piperidin-4-iloxiacetamida
SMILES NC(=O)COC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Piperidinyloxy)acetamide
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 99%