Learn More
2-(4-fenil-1,3-tiozol-2-il)acetamida, TRC
Código de producto. 30423896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423896 50 mg
30419929 100 mg
30410623 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32288550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58351-19-2
Fórmula molecular C11H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 218.27
Nombre IUPAC 2-(4-fenil-1,3-tiozol-2-il)acetamida
SMILES NC(=O)Cc1nc(cs1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)6-11-13-9(7-15-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0514