Learn More
2-(4-fenoxifenoxi)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine |
| CAS | 72490-14-3 |
| Fórmula molecular | C14H15NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(2-Aminoethoxy)-4-phenoxybenzene, 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO2/c15-10-11-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2 |
| SMILES | NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1103 |