Learn More
2-(4-Penten-1-il)-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Código de producto. 30179553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179553 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30179553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275152.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 7736-25-6
Fórmula molecular C60 H64 Cl14 Mn N12 O8
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-(Pent-4-en-1-yl)isoindoline-1,3-dione, N-4-Pentenyl-phthalimide, 5-Phthalimido-1-pentene
Fórmula InChI InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-][Mn+2]([Cl-])(\[O]=C(\N(CCC)CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)/n2ccnc2)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)/n4ccnc4)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc5c(Cl)cc(Cl)cc5Cl)/n6ccnc6)\[O]=C(/N(CCC)CCOc7c(Cl)cc(Cl)cc7Cl)\n8ccnc8
Peso molecular (g/mol) 1632.506
Formula Weight (peso de la fórmula) 1624.999