Learn More
2,4-Pentanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454080 100 mL 100 ml
11488076 500 mL 500 ml
11498076 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11454080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14117.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 123-54-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-pentanodiona se utiliza como precursor del acetilacetonato, bidentado común y materia prima en la síntesis de compuestos heterocíclicos. Se utiliza en productos farmacéuticos, productos intermedios orgánicos para disolventes, reactivos analíticos, tungsteno y molibdeno en agentes de extracción de aluminio.
Solubilidad
Fácilmente miscible con agua.
Notas
Incompatible con isocianatos, aldehídos, cianuros, peróxidos y anhídridos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-54-6
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008787
Clave InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nombre IUPAC pentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Pentanedione
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.973
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.452
Cantidad 100 mL
Número UN UN2310
Beilstein 741937
Índice Merck 14,81
Información de solubilidad It is readily miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Pentanedione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Pentanedione