Learn More
2,4-Pentanediol, (+/-) + meso, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11331407 10 g 10 g
11341407 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11331407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01779.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-69-4 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,4-Pentanediol was used in the synthesis of chelated multinuclear complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-Pentanodiol se ha utilizado en la síntesis de complejos multinucleares quelados.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-69-4
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.149
Número MDL MFCD00004549
Clave InChI GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-pentanediol, 2,4-amylene glycol, isoamylene alcohol, pentanediol-2,4, 2,4-amyleneglycol, dl-2,4-pentanediol, 2,4-pentanediol dl+meso, wln: qy&1yq, 2,4-pentandiol, 2,4-dihydroxypentane
PubChem CID 12262
Nombre IUPAC pentano-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Pentanediol
Nombre de nota (+/-) + meso
Densidad 0.955
Punto de ebullición 200°C to 201°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.435
Cantidad 10 g
Beilstein 969186
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%