Learn More
Ácido 2,4-pentadienoico, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15375038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15375038 1 g 1 g
15395038 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15375038
Marca: Thermo Scientific Acros 455740010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 626-99-3 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-99-3
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Clave InChI SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
PubChem CID 642034
ChEBI CHEBI:37331
Nombre IUPAC Ácido (2E)-penta-2,4-dienoico
SMILES C=CC=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Pentadienoic acid
Punto de fusión 69.0°C to 72.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2(CH)3COOH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Pentadienoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.