Learn More
2-[4-[(Oxiran-2-il)metoxi]fenil]acetonitrilo, Mikromol
Código de producto. 30457423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457423 4 x 25 mg -
17930986 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457423 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.0900254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[(Oxiran-2-il)metoxi]fenil]acetonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetonitrile
CAS 35198-42-6
Nombres de analitos o componentes 4-(2,3-Epoxypropoxy)phenylacetonitrile
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c12-6-5-9-1-3-10(4-2-9)13-7-11-8-14-11/h1-4,11H,5,7-8H2
Tipo de solución Neat
SMILES N#CCc1ccc(OCC2CO2)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 189.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079 g/mol