Learn More
Acetato de 2-(4-octilfenil)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Octylphenyl)ethyl Acetate |
| CAS | 162358-04-5 |
| Fórmula molecular | C18 H28 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanol','4-octyl-','1-acetate, Benzeneethanol','4-octyl-','acetate (9CI), 4-Octylphenethyl acetate, 2-(4-Octylphenyl)ethyl acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-17-10-12-18(13-11-17)14-15-20-16(2)19/h10-13H,3-9,14-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCOC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(4-octilfenil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 276.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2089 |