Learn More
2-(4-octilfenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Octylphenyl)ethanol |
| CAS | 162358-05-6 |
| Fórmula molecular | C16 H26 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanol','4-octyl-, 4-Octylbenzeneethanol, 2-(4-Octylphenyl)ethanol, 4-Octylphenethyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-octilfenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 234.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1984 |