Learn More
2-(4-octilfenil)-1-yodoetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane |
| CAS | 162358-07-8 |
| Fórmula molecular | C16 H25 I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzene','1-(2-iodoethyl)-4-octyl-, 2-(4-Octylphenyl)ethyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12H,2-8,13-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCI)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-yodoetil)-4-octilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 344.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1001 |