Learn More
2-(4-octilfenetil)-fingolimod, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Octylphenethyl)-fingolimod |
| CAS | 851039-25-3 |
| Fórmula molecular | C35 H57 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol','2-amino-2-[2-[4-octyl-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]phenyl]ethyl]-, 2-Amino-2-[2-[4-octyl-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]phenyl]ethyl]propane-1,3-diol, 2-Phenetyl fingolimod analog, 2-Amino-2-[4-octyl-2-(4-octylphenethyl)phenethyl]propane-1,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H57NO2/c1-3-5-7-9-11-13-15-30-17-19-31(20-18-30)21-24-34-27-32(16-14-12-10-8-6-4-2)22-23-33(34)25-26-35(36,28-37)29-38/h17-20,22-23,27,37-38H,3-16,21,24-26,28-29,36H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCc2cc(CCCCCCCC)ccc2CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-[2-[4-octil-2-[2-(4-octilfenil)etil]fenil]etil]propano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 523.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.4389 |