Learn More
2,4-Octanodiona, + 98 %
Código de producto. 11429442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11429442 10 g 10 g
11439442 50 g 50 g
11449442 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11429442
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10161.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14090-87-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00015259
Clave InChI GJYXGIIWJFZCLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-octanedione, 2,4-octanedion, acmc-1bu2j
PubChem CID 84192
Nombre IUPAC octano-2,4-diona
SMILES CCCCC(=O)CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Octanedione
Densidad 0.923
Punto de ebullición 97°C to 99°C (27 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 10 g
Beilstein 1751147
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza ≥98%