Learn More
2',4''-O-bis(trimetilsilil)eritromicina A 9-O-(1-etoxi-1-metiletil)oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',4''-O-Bis(trimethylsilyl)erythromycin A 9-O-(1-Ethoxy-1-methylethyl)oxime |
| CAS | 119665-78-0 |
| Fórmula molecular | C47 H92 N2 O14 Si2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Erythromycin, 2',4''-bis-O-(trimethylsilyl)-, 9-[O-(1-ethoxy-1-methylethyl)oxime], Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H92N2O14Si2/c1-23-34-47(12,53)39(50)29(4)36(48-63-44(8,9)54-15)27(2)25-45(10,52)40(60-43-38(61-64(17,18)19)33(49(13)14)24-28(3)56-43)30(5)37(31(6)42(51)58-34)59-35-26-46(11,55-16)41(32(7)57-35)62-65(20,21)22/h27-35,37-41,43,50,52-53H,23-26H2,1-22H3/t27-,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35+,37+,38-,39-,40-,41+,43+,45-,46-,47-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O[Si](C)(C)C)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=NOC(C)(C)OC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-6-metil-3-trimetilsililoxioxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-4-metoxi-4,6-dimetil-5-trimetilsililoxioxan-2-il]oxi-10-(2-metoxipropan-2-iloxiimino)-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 965.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 964.6087 |