Learn More
2,4-Noanediona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334484 5 g 5 g
11344484 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334484 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01151.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6175-23-1 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6175-23-1
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD00015276
Clave InChI KFBXUKHERGLHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-nonanedione, caproylacetone, 2,4-nonadione, acmc-20aobv
PubChem CID 80314
Nombre IUPAC nonane-2,4-diona
SMILES CCCCCC(=O)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Nonanedione
Punto de ebullición 100°C to 103°C (19 mmHg)
Índice de refracción 1.4608
Cantidad 5 g
Beilstein 1757688
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza ≥98%