Learn More
Éster octil del ácido 2-[(4-nitrofenil)tio]-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Nitrophenyl)thio]-acetic Acid Octyl Ester |
| CAS | 1246615-83-7 |
| Fórmula molecular | C16H23NO4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO4S/c1-2-3-4-5-6-7-12-21-16(18)13-22-15-10-8-14(9-11-15)17(19)20/h8-11H,2-7,12-13H2,1H3 |
| SMILES | O=C(CSC1=CC=C(N(=O)=O)C=C1)OCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-((4-nitrofenil)tio)acetato de octilo |
| Peso molecular (g/mol) | 325.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.13 |