Learn More
Ácido 2-(4-nitrofenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid |
| CAS | 19910-33-9 |
| Fórmula molecular | C9H9NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propanoic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(p-Nitrophenyl)propionic Acid, α-Methyl-4-nitrobenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(C(C)C1=CC=C(N(=O)=O)C=C1)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.05 |