Learn More
Hidrato de 2-(4-nitrofenil)etilamina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412299 1 g 1 g
15422299 5 g 5 g
15432299 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64894.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29968-78-3 | C8H11N2O2 | 167.19 g/mol
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles and N-(4-nitrophenethyl)formamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-nitrofenetilamina se utilizó en la síntesis de complejos de fenetilaminas primarias orthometaladas que contenían paladaciclos de seis miembros y N-(4-nitrofenetil)formamida.
Solubilidad
Soluble en metanol casi transparente.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29968-78-3
Fórmula molecular C8H11N2O2
Peso molecular (g/mol) 167.19
Número MDL MFCD00012900
Clave InChI IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
PubChem CID 458983
Nombre IUPAC 2-(4-nitrofenil)etanamina; clorhidrato
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
Punto de fusión 200°C (literature)
Cantidad 1 g
Beilstein 3568915
Información de solubilidad Soluble in methanol almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.64
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino