Learn More
2-(4-Nitrofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480788 25 g 25 g
15460788 1 g 1 g
15470788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54504.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It is a phosphate protecting reagent and O6 of deoxyguanosine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo de protección de fosfato y O6 de desoxiguanosina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-27-6
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00010202
Clave InChI IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
Nombre IUPAC 2-(4-nitrofenil)etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 177°C (16 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1866148
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 98%