Learn More
2-(4-nitrofenil-d4)propano, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Isopropyl-4-nitrobenzene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219803-36-7 |
| Fórmula molecular | C9 D4 H7 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-(1-Methylethyl)-4-nitrobenzene-2,3,5,6-d4, 1-Isopropyl-4-nitrobenzene-2,3,5,6-D4, 2-(4-Nitrophenyl-d4)propane, 2-(4-Nitrophenyl-2,3,5,6-d4)propane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H11NO2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-nitro-6-propan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 169.2138 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1041 g/mol |
| Mostrar más |