Learn More
2-(4-nitro-2-etoxifenil)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Nitro-2-ethoxyphenyl)pthalimide |
| CAS | 106981-60-6 |
| Fórmula molecular | C16H12N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyloxy-4-(phthalimidyl)-1-nitrobenzene, 2-(2-Ethoxy-4-nitrophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O5/c1-2-23-14-9-10(18(21)22)7-8-13(14)17-15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(17)20/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1cc(ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-etoxi-4-nitrofenil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0746 |