Learn More
2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-il)etanol, LoGiCal
Código de producto. 30459561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459561 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459561 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0012.06
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
CAS 5006-69-9
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H7 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. C (EP), 4-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 4-Nitroimidazole-1-ethanol, KIH 855, SS 166-1, Metronidazole Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-3-5(6-4-7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCCn1cnc(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-(4-nitroimidazol-1-il)etanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 157.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0487 g/mol