Learn More
2-(4-Nitro-1-oxoisoindolina-2-il)ácido pentanedioico, TRC
Código de producto. 30471463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471463 100 mg 100 miligramos
30469004 50 mg -
30466423 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496903100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 295357-72-1
Fórmula molecular C13H12N2O7
Peso molecular (g/mol) 308.25
Sinónimo 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic Acid
Nombre IUPAC 2-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-il)ácido pentanedioico
SMILES OC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O7/c16-11(17)5-4-10(13(19)20)14-6-8-7(12(14)18)2-1-3-9(8)15(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H,16,17)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0645