Learn More
Ácido 2-(4-nitro-1,3-dioxoisoindolin-2-il)pentanodioico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Nitro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid-d4 |
| CAS | 1416575-82-0 |
| Fórmula molecular | C13H6D4N2O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic Acid-d4, 1-(4-Nitro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propane-1,3-dicarboxylic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O8/c16-9(17)5-4-8(13(20)21)14-11(18)6-2-1-3-7(15(22)23)10(6)12(14)19/h1-3,8H,4-5H2,(H,16,17)(H,20,21)/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(N1C(=O)c2cccc(c2C1=O)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetradeuterio-4-(4-nitro-1,3-dioxoisoindol-2-il)pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.0688 |