Learn More
Bromuro de [2-(4-morfolinilmetil)fenil]magnesio, solución de 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945901 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11945901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431750500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-77-9, 109-99-9
Color Amarillo
% mín. CAS 4.54, 89.4
% máx. CAS 10.6, 95.46
Forma física Solución
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.926
Densidad 0.9260g/mL
Fórmula molecular C11H14BrMgNO
Número MDL MFCD03840888
Sinónimo 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, rsbwikctzydpjq-uhfffaoysa-m, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesiu, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesiu, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide, 4-2-bromomagnesio phenyl methyl morpholine, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=C(CN2CCOCC2)C=CC=C1
Nombre IUPAC magnesio;4-(fenilmetil)morfolina;bromuro
Peso molecular (g/mol) 280.45
PubChem CID 16217254
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • [2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.