Learn More
Isotiocianato de 2-(4-morfolinil)etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358585 2 g 2 g
11368585 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12046.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63224-35-1 | Molecular Formula: C7H12N2OS | Molecular Weight: 172.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El isotiocianato de 2-(4-morfolinil)etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con humedad, aminas, alcoholes y agentes oxidantes. Proteger del calor. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63224-35-1
Fórmula molecular C7H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 172.25
Número MDL MFCD00041221
Clave InChI SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholinoethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine, 2-4-morpholino ethyl isothiocyanate, 2-morpholinoethylisothiocyanate, 4-2-isothiocyanato-ethyl-morpholine, 2-morpholin-4-ylethanisothiocyanate, 2-4-morpholinyl ethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl morpholine #
PubChem CID 143957
Nombre IUPAC 4-(2-isotiocianatoetil)morfolina
SMILES S=C=NCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate
Densidad 1.11
Punto de ebullición 162°C to 163°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.539
Cantidad 2 g
Número UN UN2922
Beilstein 1210530
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.25
Porcentaje de pureza 97%