Learn More
2-(4-Morfolinil)etil 1-Fenilciclohexano Carboxilato Cloruro, TRC
Código de producto. 30468179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468179 100 mg 100 miligramos
30464482 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM725060100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75136-54-8
Fórmula molecular C19 H27 N O3 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 353.9
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride (9CI), PRE-084 hydrochloride, 2-(4-Morpholinyl)ethyl 1-phenylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Nombre IUPAC 2-morfolina 4-iletil 1-fenilciclohexano-1-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.O=C(OCCN1CCOCC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRE-084 (hydrochloride)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3.ClH/c21-18(23-16-13-20-11-14-22-15-12-20)19(9-5-2-6-10-19)17-7-3-1-4-8-17;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-16H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1758