Learn More
2-(4-morfolinil)etanol, Mikromol™
Descripción
2-(4-morfolinil)etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Morpholineethanol |
| CAS | 622-40-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Morpholineethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-morfolin-4-iletanol |
| Mostrar más |