Learn More
2-(4-Morfolinil)-5-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447397 5 g 5 g
15437397 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34452.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26820-62-2
Fórmula molecular C9H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 209.21
Número MDL MFCD00023308
Clave InChI FYJXIPHXFGFEGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-nitropyridin-2-yl morpholine, 4-5-nitro-2-pyridinyl morpholine, 4-5-nitro-2-pyridyl morpholine, 4-5-nitro-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine, 4-5-nitro-2-pyridyl, 2-morpholino-5-nitropyridine, morpholine, 4-5-nitro-2-pyridinyl, pubchem17157, acmc-1cizi, cbmicro_021094
PubChem CID 96872
Nombre IUPAC 4-(5-nitropiridin-2-il)morfolina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(N=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Morpholinyl)-5-nitropyridine
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 0225480
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 95%