Learn More
2'-(4-Metilumbelifil)-Alfa-D-N-Acetilneuramínico Ácido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30012057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012057 25 mg 25 miligramos
30011834 10 mg 10 miligramos
30008954 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33420025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76204-02-9
Fórmula molecular C21 H24 N O11 . Na
Peso molecular (g/mol) 489.41
Sinónimo α-Neuraminic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, sodium salt (1:1), D-glycero-α-D-galacto-2-Nonulopyranosidonic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, monosodium salt, α-Neuraminic acid, N-acetyl-2-O-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-, monosodium salt (9CI), 2-(4-Methylumbelliferyl)-N-acetylneuraminic acid sodium salt, 4-MUNANA, MUNANA, Sodium 2-(4-methylumbelliferyl)-N-acetylneuraminate, 2'-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt, N-Acetyl-2-O-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-α-neuraminic acid sodium salt, 2-O-4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt, 4-Methylumbelliferyl α-NeuAc sodium, 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt, N-Acetyl-2-O-(4-methylumbelliferyl)-α-neuraminic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-2-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO11.Na/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);/q;+1/p-1/t13-,14+,17+,18+,19+,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.1247
Porcentaje de pureza >95%