Learn More
Ácido 2-(4-(metilsulfonamido)fenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-(Methylsulfonamido)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 56205-88-0 |
| Fórmula molecular | C9H11NO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Methylsulfonylamino)phenylacetic Acid, 4-Methanesulfonamidobenzeneacetic Acid, UK 66544, 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-15(13,14)10-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(metanosulfonamido)fenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 229.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0409 |