Learn More
Ácido 2-(4-(metilsulfonamido)fenoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-(Methylsulfonamido)phenoxy)acetic Acid |
| CAS | 103790-20-1 |
| Fórmula molecular | C9H11NO5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [4-[(Methylsulfonyl)amino]phenoxy]acetic Acid, UK 80725 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-16(13,14)10-7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(metanosulfonamido)fenoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 245.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0358 |