Learn More
Ácido 2-(4-(metilsulfonamido)fenoxi)acético, TRC
Código de producto. 30483856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30483856 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30483856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33221525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-(Methylsulfonamido)phenoxy)acetic Acid
CAS 103790-20-1
Fórmula molecular C9H11NO5S
Cantidad 25 mg
Sinónimo [4-[(Methylsulfonyl)amino]phenoxy]acetic Acid, UK 80725
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO5S/c1-16(13,14)10-7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(metanosulfonamido)fenoxi]acético
Peso molecular (g/mol) 245.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0358