Learn More
2-[4-(metilsulfanil)fenil]acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30049924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049924 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049924 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0965.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(metilsulfanil)fenil]acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
CAS 38746-92-8
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 4-(methylthio)-, 2-(4-Methylsulfanylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CSc1ccc(CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metilsulfanilfenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 163.239
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0456 g/mol