Learn More
2-(4-Metilpiperazino)benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10689554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10689554 250 mg 250 miligramos
10175682 1 g 1 g
10104154 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10689554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36004CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 85803-62-9
Fórmula molecular C12H16N2O
Peso molecular (g/mol) 204.273
Número MDL MFCD01313808
Clave InChI GSRYZPWIWYYROI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazino benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-methyl-1-piperazinyl, 4-methylpiperazin-1-ylbenzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzaldehyde, 2-4methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2795566
Nombre IUPAC 2-(4-metilpiperazin-1-il)benzaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 95%