missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol de ácido 2-(4-metilpiperazin-1-il)piridina-4-borónico, 97 %, Maybridge

Catalog Number 10245264
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 832114-09-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C16H26BN3O2
Número MDL MFCD05864305
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-methylpiperazino pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine, 1-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-piperazine, 1-methyl-5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-4-methylpiperizinyl pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro
Clave InChI CERIBIOLVVNLDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 1-metil-4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-il]piperazina
Peso molecular (g/mol) 303.21
PubChem CID 2769537
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.21
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'